Human CXXC5 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
6111P
PRSI6111PEA 122 EUR InStock
PRSI6111P
Human CXXC5 peptide
Protéines et Peptides
CXXC5 peptide is used for blocking the activity of CXXC5 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité