Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFF3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6113
PRSI6113EA 415 EUR InStock
PRSI6113
Anti-TFF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TFF3 Antibody: Trefoil peptides are protease resistant molecules secreted throughout the gut that play a role in mucosal healing. Trefoil peptides contain three intrachain disulfide bonds, forming the trefoil motif, or P-domain and clustered in human chromosome 21q22.3. Trefoil Factor 3 (TFF3) is one of three trefoil peptides secreted by epithelial cells that line mucus membranes in the large and small intestines and lower respiratory tract. TFF3 is mainly active as a disulfide-linked homodimer and may have a role in promoting cell migration in healing processes. It is involved in the maintenance and repair of the intestinal mucosa.

Type:
Antigen: TFF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité