Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZBTB3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6119
PRSI6119EA 435 EUR InStock
PRSI6119
Anti-ZBTB3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZBTB3 Antibody: The ZBTB family of proteins is comprised of diverse zinc finger proteins that also contain a BTB (BR-C, ttk and bab) domain. While little is known about ZBTB3, the related protein ZBTB2 is thought to be phosphorylated in response to the DNA damage, probably by either ATM or ATR. Other ZBTB proteins, such as ZBTB4 and ZBTB38 bind methylated DNA and repress transcription, suggesting that ZBTB3 may also act as a transcription repressor.

Type:
Antigen: ZBTB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité