Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZBTB4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6121
PRSI6121EA 435 EUR InStock
PRSI6121
Anti-ZBTB4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZBTB4 Antibody: The ZBTB family of proteins is comprised of diverse zinc finger proteins that also contain a BTB (BR-C, ttk and bab) domain. Similar to Kaiso, a zinc-finger containing protein that can bind methylated CpGs, ZBTB4 can also bind methylated DNA and repress transcription. ZBTB4 has been shown to associate with the Sin3/histone deacetylase co-repressor and repress expression of P21CIP1 as part of a heterodimeric complex with Miz1. In cultured cells, depletion of ZBTB4 promotes cell cycle arrest in response to p53 activation and suppresses apoptosis through regulation of P21CIP1, suggesting that ZBTB4 is a critical determinant of the cellular response to p53 activation. HIPK2, a kinase that is involved in cellular proliferation and survival, phosphorylates and down-regulates ZBTB4 under normal cell growth conditions; this degradation increases with DNA damage.

Type:
Antigen: ZBTB4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité