Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZBTB5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6123
PRSI6123EA 435 EUR InStock
PRSI6123
Anti-ZBTB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZBTB5 Antibody: The ZBTB family of proteins is comprised of diverse zinc finger proteins that also contain a BTB (BR-C, ttk and bab) domain. ZBTB5 was identified though sequence analysis as a POZ domain Kruppel-like zinc finger (POK) protein. Further experiments indicated that it binds DNA and can directly repress transcription of the cell cycle arrest gene p21. ZBTB5 can also interact with co-repressor histone deacetylase complexes such as BCoR, NCoR, and SMRT via its POZ domain, resulting in deacetylation of histones Ac-H3 and Ac-H4 at the proximal promoter. ZBTB5 stimulates both cell proliferation and cell cycle progression, suggesting that it may act as a potential proto-oncogene.

Type:
Antigen: ZBTB5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité