Human ZBTB7A peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6127P
PRSI6127PEA 105 EUR InStock
PRSI6127P
Human ZBTB7A peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
ZBTB7A peptide is used for blocking the activity of ZBTB7A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité