Human ZMYM2 peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6135P
PRSI6135PEA 105 EUR InStock
PRSI6135P
Human ZMYM2 peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
ZMYM2 peptide is used for blocking the activity of ZMYM2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité