Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ZMYM4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6139
PRSI6139EA 435 EUR InStock
PRSI6139
Anti-ZMYM4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZMYM4 Antibody: Zinc-finger proteins contain DNA-binding domains characterized by the unique role of zinc and have a wide variety of functions such as transcriptional activation or repression. The protein folding and the DNA binding ability are governed by the coordination of a zinc ion. It has been found to be overexpressed in human lung adenocarcinomas and squamous cell carcinomas, and the overexpression of a fragment of the 3'UTR of the ZMYM4 mRNA termed Cell Death Inhibiting RNA (CDIR) protects HeLa cells from IFN- gamma -induced apoptosis, suggesting that ZMYM4 may play a role in tumorigenesis.

Type:
Antigen: ZMYM4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité