Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FBXL16 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6165
PRSI6165EA 435 EUR InStock
PRSI6165
Anti-FBXL16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FBXL16 Antibody: FBXL16 (F-box and leucine-rich repeat protein 16), a member of the F-box protein family, is a probable substrate-recognition component of the SCF (SKP1-CUL1-F-box protein)-type E3 ubiquitin ligase complex. It is characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. F-box proteins interact with SKP1 through the F-box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains. FBXL16 is a novel E2F1-regulated gene in crucial cell cycle regulation pathways.

Type:
Antigen: FBXL16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité