Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRTM1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6167
PRSI6167EA 435 EUR InStock
PRSI6167
Anti-LRRTM1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LRRTM1 Antibody: The Leucine-rich repeat transmembrane neuronal proteins (LRRTMs) are differentially expressed in the nervous system and were recently found to instruct presynaptic and mediate postsynaptic glutamatergic differentiation, with LRRTM1 and LRRTM2 most potent at inducing presynaptic differentiation. Each LRRTM protein is a type I transmembrane containing ten extracellular leucine-rich repeats and a short intracellular tail and has a developmentally regulated pattern distinct from all others. LRRTM1 is a maternally suppressed gene that is associated paternally with handedness and schizophrenia.

Type:
Antigen: LRRTM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité