Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OGFOD2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6179
PRSI6179EA 435 EUR InStock
PRSI6179
Anti-OGFOD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
OGFOD2 Antibody: OGFOD2 is a member of the 2-OG-Fe(II) dioxygenase family which plays an important role in ischemic survival and stress. Like the related protein OGFOD1, OGFOD2 is an oxidoreductase containing a Prolyl 4-hydroxylase alpha subunit. Little is known about the function of OGFOD2, but its similarity to OGFOD1 suggests that it is a novel stress granule component that may play an important proapoptotic role in the regulation of translation and HRI-mediated phosphorylation of eIF2alpha in cells.

Type:
Antigen: OGFOD2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité