Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLAMF9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6181
PRSI6181EA 435 EUR InStock
PRSI6181
Anti-SLAMF9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SLAMF9 Antibody: The SLAM (signalling lymphocyte activation molecule) family is a novel group of receptors on T cells in modulating the immune response. SLAMF9, also known as CD2F-10 or CD84 homolog, is a 289 amino acid type I transmembrane protein that shares 58% identity with the mouse protein. The SLAMF9 protein is predominantly expressed in hematopoietic tissues and contains an extracellular region with only two N-linked glycosylation sites, a 20-residue transmembrane region and a highly positively charged 30-residue cytoplasmic tail, suggesting a role for SLAMF9 as an adhesion molecule. SLAMF9 is thought to function in the immune response as a coreceptor for lymphocyte activation.

Type:
Antigen: SLAMF9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité