Human SLAMF9 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
6181P
PRSI6181PEA 122 EUR InStock
PRSI6181P
Human SLAMF9 peptide
Protéines et Peptides
SLAMF9 peptide is used for blocking the activity of SLAMF9 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité