Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VPS39 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6183
PRSI6183EA 435 EUR InStock
PRSI6183
Anti-VPS39 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
VPS39 Antibody: VPS39 is the mammalian homolog of the yeast vacuolar protein VAM6, that in mammals, promotes lysosome clustering and fusion in vivo. VPS39 is also thought to modulate the TGF-beta response by coupling the TGF-beta receptor complex to the Smad pathway. Similar to the related protein TRAP1, the VPS39 protein is essential for early embryonic development, with mice lacking VPS39 dying at or before E6.5.

Type:
Antigen: VPS39
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité