Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESRP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6185
PRSI6185EA 435 EUR InStock
PRSI6185
Anti-ESRP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RBM35A Antibody: RBM35A, also known as ESRP1, is a mRNA splicing factor that with its related protein RBM35B (ESRP2) are coordinators of an epithelial cell-type-specific splicing program. RBM35A contains three putative RNA recognition motifs and acts by directly binding specific sequences in mRNAs. RBM35A is involved in posttranscriptional regulation of a number of genes such as FGFR2, CD44, CTNND1, and ENAH by exerting a differential effect on protein translation via 5' UTRs of mRNAs. Other recent studies have shown that RMB35A may also act as a novel tumor suppressor.

Type:
Antigen: ESRP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité