Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMMR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6189
PRSI6189EA 435 EUR InStock
PRSI6189
Anti-HMMR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RHAMM Antibody: The hyaluronan-mediated motility receptor, also known as RHAMM, was initially identified as a soluble protein that could be released by sub-confluent migrating cells, promoting cell motility and invasion via interactions with hyaluronan (HA) and the cell surface. While RHAMM is normally poorly expressed in most normal tissues and is not required for embryonic development or normal cell homeostasis functions, its expression is increased during wound repair in response to hypoxia and fibrogenic factors. However, its overexpression is transforming in multiple types of cancers and is required for maintaining RAS transformation. RHAMM associates with BRCA1 and BARD1, attenuating the mitotic-spindle-promoting activity of RHAMM, which may contribute to tumor progression by promoting genomic instability.

Type:
Antigen: HMMR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité