Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZHANGFEI Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6191
PRSI6191EA 435 EUR InStock
PRSI6191
Anti-ZHANGFEI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZHANGFEI Antibody: ZHANGFEI, also known as ZF, is a basic region-leucine zipper transcriptional factor that has been implicated in herpes virus infection cycle and related cellular processes. ZHANGFEI protein has a negatively charged active N-terminus, a leucine zipper of six heptad leucine repeats separated by a conserved six amino acid spacer, a basic domain and a bZIP region. ZHANGFEI strongly activates transcription and suppresses the expression of HSV proteins in cells infected with the virus in a HCFC1 dependent manner. It also suppresses the HCFC1 dependent transcriptional activation by CREB3 and reduces the amount of CREB3 in the cell.

Type:
Antigen: ZHANGFEI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité