Anti-KRT18 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
62-862
PRSI62-862EA 620 EUR InStock
PRSI62-862
Anti-KRT18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For IF starting dilution is: 1:25. For FACS starting dilution is: 1:25.
Type: Primary
Antigen: KRT18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 401-430
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité