Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ZNF346 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6209
PRSI6209EA 435 EUR InStock
PRSI6209
Anti-ZNF346 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZNF346 (CT) Antibody: ZNF346, also known as JAZ (just another zinc-finger protein), is a nucleolar, zinc finger protein which preferentially binds to double-stranded (ds) RNA or RNA/DNA hybrids with high affinity via C2H2 zinc fingers. ZNF346 contains four CH-type zinc finger motifs that are connected by long (28-38) amino acid linker sequences. ZNF346 is expressed in all tissues tested and localizes to the nucleus, primarily the nucleolus. ZNF346 is exported by exportin-5 but translocates back into nuclei by a facilitated diffusion mechanism. ZNF346 interacts with ILF3 in an RNA-independent manner and may be involved in cell growth and survival.

Type:
Antigen: ZNF346
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité