Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAPX1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6211
PRSI6211EA 435 EUR InStock
PRSI6211
Anti-BAPX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BAPX1 Antibody: BAPX1 is the mammalian homolog of the Drosophila bagpipe homeobox gene and is expressed in the splanchnic mesoderm and embryonic skeleton. It is one of the earliest developmental markers for the sclerotome portion of the somite and the gut mesentery. BAPX1 is required for normal skeletal development; homozygous inactivating mutations in the BAPX1 gene result in spodylo-megaepiphyseal-metaphyseal dysplasia (SMMD). It has also been suggested to play a role in the proper development of the mammalian gut and is required for distal stomach development as part of a BARX1-dependent pathway.

Type:
Antigen: BAPX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité