Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BCL9L Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6213
PRSI6213EA 435 EUR InStock
PRSI6213
Anti-BCL9L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bcl9L Antibody: Bcl9L, a homolog of Bcl9, was initially identified through a bioinformatics screening. It is expressed in fetal brain, adult lung, eye and prostate, in addition to several types of tumors including pancreatic and prostate cancers. Bcl9L has been shown to interact with beta-catenin, a target of the Wnt signaling pathway, and is required for enhanced beta-catenin-T-cell factor (TCF)-mediated transcription in colorectal tumor cells, possibly by translocating beta-catenin to the nucleus. Other studies have indicated that Bcl9L expression correlates with high nuclear grade cancer phenotype and the expression of ErbB2/HER-2 in breast cancers, suggesting that activity may occur in other types of cancer. Bcl9L has also been shown to be critical for Wnt-mediate regulation of stem cell traits in colon epithelium and adenocarcinomas which are associated with tumor invasion, metastasis, and resistance to therapy.

Type:
Antigen: BCL9L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité