Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRFIP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6219
PRSI6219EA 435 EUR InStock
PRSI6219
Anti-LRRFIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LRRFIP1 Antibody: LRRFIP1, also known as GC-binding factor 2 (GCF2), is a 738 amino acid transcriptional repressor that mainly plays a cytoskeletal role. It is primarily localized in the cytoplasm and preferentially binds to GC-rich dsDNA, but will also bind directly to dsRNA as well. The RNA binding domain encompasses a lysine-rich motif. LRRFIP1 interacts with the mammalian Flightless I (Fli-I) and is a key component in the cytoskeletal regulation of platelet function. LRRFIP1 and the related protein LRRFIP2 may modulate canonical WNT signaling and mediate the IRF3-induced production of type I interferon via a beta-catenin-dependent pathway.

Type:
Antigen: LRRFIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité