Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LRRFIP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6221
PRSI6221EA 435 EUR InStock
PRSI6221
Anti-LRRFIP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LRRFIP2 Antibody: The leucine-rich repeat FLI-I-interacting protein 2 (LRRFIP2), like the related protein LRRFIP1, was identified in a yeast two-hybrid system through binding to the LRR domain of human FLI. It can activate the Wnt signaling pathway in cultured cells and is thought to be a component of the Wnt signaling pathway that modulates Wnt signaling through interactions with Disheveled to increase the cellular levels and transcription activity of beta-catenin. LRRFIP2 has recently been characterized as a positive regulator of the TLR4 signaling pathway for activating NF-kappa B during the early host response to LPS stimulation through binding to the TLR adaptor protein MyD88, and that this interaction with MyD88 is governed by phosphorylation of specific residues in LRRFIP2.

Type:
Antigen: LRRFIP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité