Human MYOZAP peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
6223P
PRSI6223PEA 105 EUR InStock
PRSI6223P
Human MYOZAP peptide
Protéines et Peptides
MYOZAP peptide is used for blocking the activity of MYOZAP antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité