Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TMEM192 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6227
PRSI6227EA 435 EUR InStock
PRSI6227
Anti-TMEM192 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TMEM192 Antibody: TMEM192 is a widely expressed, four transmembrane protein that localizes to late endosomal/lysosomal membranes. This localization is mediated by two dileucine motifs present at the amino-terminus of TMEM192. A cysteine residue near the carboxy residue is responsible for disulfide bond formation in TMEM192 homodimers. Little is known about the function of this protein.

Type:
Antigen: TMEM192
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité