Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TM4SF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6229
PRSI6229EA 435 EUR InStock
PRSI6229
Anti-TM4SF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TM4SF1 Antibody: TM4SF1 is a member of the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family. Most of these members are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains and mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth and motility. TM4SF1 is a cell surface antigen and is highly expressed in the vascular endothelium of several human cancers. Knockdown experiments of TM4SF1 prevented filopodia formation, inhibited cell mobility, blocked cytokinesis, and inhibited maturation of VEGF-A-induced angiogenesis, suggesting that TM4SF1 may be an attractive target for anti-angiogenesis therapy.

Type:
Antigen: TM4SF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité