Human ZFP281 peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6233P
PRSI6233PEA 105 EUR InStock
PRSI6233P
Human ZFP281 peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
ZFP281 peptide is used for blocking the activity of ZFP281 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité