Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ZIMP7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6235
PRSI6235EA 435 EUR InStock
PRSI6235
Anti-ZIMP7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZIMP7 Antibody: ZIMP7, also known as ZMIZ2, is a novel PIAS (protein inhibitor of activated signal transducer and activator of transcription)-like protein and a transcriptional coactivator. ZIMP7 is expressed most abundantly in testis. The C-terminal proline-rich domain possesses a significant intrinsic transcriptional activity and this activity is inhibited by the N-terminus in the full-length ZIMP7. ZIMP7 and the related protein ZIMP10 interact with PIAS3 and enhances Androgen Receptor (AR)- mediated transcription. The interaction between ZIMP7 and SWI/SNF complex suggests a possible role for ZIMP7 in chromatin modification.

Type:
Antigen: ZIMP7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité