Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATP2C2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6289
PRSI6289EA 435 EUR InStock
PRSI6289
Anti-ATP2C2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ATP2C2 Antibody: ATP2C2, also known as secretory pathway Ca2+/Mn2+-ATPase (SPCA) 2, belongs to the family of P-type cation transport ATPases. This magnesium-dependent enzyme catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the transport of the calcium from the cytosol to the Golgi lumen. Defects in the related gene ATP2C1 cause Hailey-Hailey disease, for which ATP2C2 does not compensate, suggesting that ATP2C2 plays other physiological roles. Unlike ATP2C1, ATP2C2 has a much more restricted expression pattern and displays a higher maximal turnover rate for overall Ca2+-ATPase reaction and a lower apparent affinity for cytosolic Ca2+ activation of phosphorylation. Overexpression of ATP2C2 in mammary tumors result a Ca2+ influx via the store-operated Ca2+ channel ORAI1 and independent of the STIM1 and STIM2 sensors.

Type:
Antigen: ATP2C2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité