Human PRR5L peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
6293P
PRSI6293PEA 122 EUR InStock
PRSI6293P
Human PRR5L peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
PRR5L peptide is used for blocking the activity of PRR5L antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité