Human SIK1 peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
6299P
PRSI6299PEA 105 EUR InStock
PRSI6299P
Human SIK1 peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
SIK1 peptide is used for blocking the activity of SIK1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité