Anti-DDR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
63-111
PRSI63-111EA 620 EUR InStock
PRSI63-111
Anti-DDR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For FACS starting dilution is: 1:25. For WB starting dilution is: 1:2000. For IHC-P starting dilution is: 1:10~50.
Type: Primary
Antigen: DDR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 17-47
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité