Anti-GRK7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
63-174
PRSI63-174EA 0 EUR InStock
PRSI63-174
Anti-GRK7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.
Type: Primary
Antigen: GRK7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 508-538
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité