Anti-HUNK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
63-304
PRSI63-304EA 620 EUR InStock
PRSI63-304
Anti-HUNK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100.
Type: Primary
Antigen: HUNK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 659-690
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité