Anti-PACSIN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
63-390
PRSI63-390EA 660 EUR InStock
PRSI63-390
Anti-PACSIN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For IHC-P starting dilution is: 1:25. For IF starting dilution is: 1:100. For WB starting dilution is: 1:1000.
Type: Primary
Antigen: PACSIN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 342-371
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité