Anti-ACY3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
63-608
PRSI63-608EA 620 EUR InStock
PRSI63-608
Anti-ACY3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.
Type: Primary
Antigen: ACY3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 66-95
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité