Anti-RPL18A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
63-802
PRSI63-802EA 620 EUR InStock
PRSI63-802
Anti-RPL18A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For WB starting dilution is: 1:1000. For IHC-P starting dilution is: 1:50~100. For FACS starting dilution is: 1:10~50.
Type: Primary
Antigen: RPL18A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 140-166
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité