Anti-IL2RG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
63-952
PRSI63-952EA 620 EUR InStock
PRSI63-952
Anti-IL2RG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
For IF starting dilution is: 1:25. For WB starting dilution is: 1:1000. For FACS starting dilution is: 1:10~50.
Type: Primary
Antigen: IL2RG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Amino Acid Range = 76-101
Host: Rabbit
Isotype: Ig
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité