Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6301
PRSI6301EA 435 EUR InStock
PRSI6301
Anti-SIK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SIK2 Antibody: Salt-inducible kinase 2 (SIK2), like its closely related homolog SIK1, belongs AMPK subfamily of the Ser/Thr protein kinase family and negatively regulates CRE-binding protein (CREB) activity by phosphorylating the CREB-specific coactivator transducer of regulated CREB activity (TORC). SIK2 is thought to be part of a signaling cascade that regulates the expression and activity of the insulin-induced genes PGC-1 alpha and UCP-1 in brown adipocytes, impairment of which has been implicated in obesity and insulin resistance in human and animal models. SIK2 has also been reported as a key regulator for neuronal survival after ischemia, suppressing CREB-mediated gene expression after oxygen-glucose deprivation.

Type:
Antigen: SIK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité