Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6303
PRSI6303EA 435 EUR InStock
PRSI6303
Anti-SPT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SPT1 Antibody: Serine palmitoyltransferase, which consists of two different subunits, is the key enzyme in sphingolipid biosynthesis. It converts L-serine and palmitoyl-CoA to 3-oxosphinganine with pyridoxal 5'-phosphate as a cofactor. SPT1 is the long chain base subunit 1 of mammalian serine palmitoyltransferase. SPT1 is not catalytically active but is necessary for the stabilization of the SPT2 subunit and anchoring the holoenzyme to the cytosolic face of the endoplasmic reticulum. Missense mutations in this gene have been identified in patients with hereditary sensory neuropathy type 1 (HSAN1). These mutations induce a shift in the substrate specificity of the holoenzyme, leading to the formation and accumulation of two neurotoxic sphingolipids.

Type:
Antigen: SPT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité