Human IRF4 Peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6307P
PRSI6307PEA 122 EUR InStock
PRSI6307P
Human IRF4 Peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
IRF4 peptide is used for blocking the activity of IRF4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité