Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ORMDL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6313
PRSI6313EA 435 EUR InStock
PRSI6313
Anti-ORMDL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ORMDL1 Antibody: The ORMDL (ORM1-like) family of proteins consist of ORMDL1, ORMDL2 and ORMDL3 that may play roles in gamma-secretase complex maturation. Localized to the membrane of the endoplasmic reticulum, ORMDLs are widely expressed and are implicated in the expression of Presenilin (PSI) which is involved in Alzheimer's disease (AD). Expression of ORMDL1 is down-regulated in PSI mutations, suggesting a possible role as a therapeutic target for AD. ORMDLs have recently been identified as a potential risk factor for childhood asthma.

Type:
Antigen: ORMDL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité