Human ORMDL1 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
6313P
PRSI6313PEA 122 EUR InStock
PRSI6313P
Human ORMDL1 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
ORMDL1 peptide is used for blocking the activity of ORMDL1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité