Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SGK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6319
PRSI6319EA 415 EUR InStock
PRSI6319
Anti-SGK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SGK1 Antibody: Serum and glucocorticoid-regulated protein kinase 1 (SGK1) is a member of the AGC family of serine/threonine kinases that plays an important role in cellular stress response and cell survival. SGK1 is transcriptionally activated by numerous stimuli, including serum, glucocorticoids, osmotic stress, and hormones. SGK1 functions as a regulator of cell survival and ion channels and transporters such as ENaC or KCNA3/Kv1.3. It phosphorylates and negatively regulates pro-apoptotic FOXO3A. SGK1 is thought to play an essential function in nephropathy and cardiovascular development.

Type:
Antigen: SGK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité