Human SGK1 peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6319P
PRSI6319PEA 122 EUR InStock
PRSI6319P
Human SGK1 peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SGK1 peptide is used for blocking the activity of SGK1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité