Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANOS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6367
PRSI6367EA 415 EUR InStock
PRSI6367
Anti-ANOS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anosmin Antibody: Mutations in Anosmin-1, an extracellular matrix-associated glycosylated protein, have been linked with Kallmann Syndrome (KS), an X-linked genetic disorder characterized by loss of smell caused by abnormal olfactory bulb development and delayed puberty caused by disrupted migration of the gonadotropin-releasing hormone neuron. Anosmin-1 has been shown to directly bind FGFR1 via its N-terminal cysteine-rich domain, whey-acidic protein-like domain, and its first FnIII repeat with the D2 and D3 ectodomains of FGFR1. It is thought that Anosmin-1 can modulate FGFR1 signaling and have opposing effects on the formation and activation of FGF2-FGFR1-heparing complex.

Type:
Antigen: ANOS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité