Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TYW2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
6375
PRSI6375EA 415 EUR InStock
PRSI6375
Anti-TYW2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TYW2 Antibody: TYW2, also known as TRM12, is an enzyme that participates in the wybutosine-tRNA (Phe) biosynthesis pathway. Wybutosine (yW) is a hypermodified guanosine at the 3-prime position adjacent to the anticodon of phenylalanine tRNA that stabilizes codon-anticodon interactions during decoding on the ribosome. TYW2 is involved in a multistep enzymatic reaction that stabilizes codon-anticodon base-pairing during the ribosomal decoding process, thereby ensuring correct translation. TYW2 was found to be amplified in 7 of 8 breast cancers cell lines analyzed, and qPCR analysis of 30 breast tumors showed overexpression of TYW2 mRNA of over 2-fold in 26, suggesting that TYW2 may play a role in breast cancer.

Type:
Antigen: TYW2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité