Human TYW2 peptide (19 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6375P
PRSI6375PEA 122 EUR InStock
PRSI6375P
Human TYW2 peptide (19 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TYW2 peptide is used for blocking the activity of TYW2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité