Human TYW3 peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
6377P
PRSI6377PEA 122 EUR InStock
PRSI6377P
Human TYW3 peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
TYW3 peptide is used for blocking the activity of TYW3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité