Human TYW4 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
6379P
PRSI6379PEA 122 EUR InStock
PRSI6379P
Human TYW4 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TYW4 peptide is used for blocking the activity of TYW4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité